2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methylpent-2-enal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

294667-25G 294667-100G
SIAL294667-25GEA 63 EUR
SIAL294667-25G SIAL294667-100G
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98.14 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006978
CAS-Nummer: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR