2-Methyl-1-Propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

294829-100ML 294829-1L
SIAL294829-100MLEA 101 EUR
SIAL294829-100ML SIAL294829-1L
2-Methyl-1-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR