(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294926-5G
SIAL294926-5GEA
71.1
EUR
SIAL294926-5G
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171,24 g/mol |
MDL:
MFCD00004014 CAS-Nummer: 42882-31-5 |