2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Panthenol, DL-Pantothenol, 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
295787-100G
SIAL295787-100GEA
100
EUR
SIAL295787-100G
2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid, Sigma-Aldrich®
DL-Panthenol
Formel:
C₉H₁₉NO₄ Molecular Weight: 205.25 g/mol |
MDL:
MFCD00002944 CAS-Nummer: 16485-10-2 EINECS: 240-540-6 |