Ethylbromdifluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bromdifluoressigsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

295795-5G
SIAL295795-5GEA 68.1 EUR
SIAL295795-5G
Ethylbromdifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbromdifluoracetat
Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Molecular Weight: 202,98 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042069
CAS-Nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR