1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
295809-1G
SIAL295809-1GEA
236
EUR
SIAL295809-1G
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22), Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
Formel:
C₁₂H₂₆N₂O₄ |
MDL:
MFCD00005112 CAS-Nummer: 23978-55-4 EINECS: 245-965-0 |