3-Nitrobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Nitrobenzolsulfonsäureamid
296422-25G
SIAL296422-25GEA
133
EUR
SIAL296422-25G
3-Nitrobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆N₂O₄S Molecular Weight: 202,19 g/mol Schmelzpunkt: 167 °C |
MDL:
MFCD00007935 CAS-Nummer: 121-52-8 EINECS: 204-477-8 |