(S)-(+)-sec-Butylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-2-Aminobutan, (S)-(+)-2-Butylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

296651-1G
SIAL296651-1GEA 170 EUR
SIAL296651-1G
(S)-(+)-sec-Butylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064417
CAS-Nummer: 513-49-5
EINECS: 208-164-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01579

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR