Iodmethan-[D3] (99,9% ¹²C, 98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyliodid-D3
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
296759-1G
SIAL296759-1GEA
195
EUR
SIAL296759-1G
Iodmethan-[D3] (99,9% ¹²C, 98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[D3]
Formel:
D₃CI Molecular Weight: 144,92 g/mol |
MDL:
MFCD00001074 CAS-Nummer: 865-50-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...