Di-tert-butylchlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

296937-10G
SIAL296937-10GEA 256 EUR
SIAL296937-10G
Di-tert-butylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylchlorsilan
Formel: C₈H₁₉ClSi
Molecular Weight: 178,78 g/mol
CAS-Nummer: 56310-18-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR