2-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-6-nitroanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
297003-5G
SIAL297003-5GEA
26
EUR
SIAL297003-5G
2-Amino-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.13 g/mol |
MDL:
MFCD00010875 CAS-Nummer: 603-85-0 EINECS: 210-060-1 |