(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(-)-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
297682-1G
SIAL297682-1GEA 40.8 EUR
SIAL297682-1G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 173
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064413
CAS-Nummer: 35320-23-1