2-Brom-4,6-difluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: BDFA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

297690-10G
SIAL297690-10GEA 82.5 EUR
SIAL297690-10G
2-Brom-4,6-difluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molecular Weight: 208,01 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
MDL: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR