2,2,2-Trifluorethylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acrylsäure(2,2,2-trifluorethyl)ester, Propensäure(2,2,2-trifluorethyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
297720-25G
297720-5G
SIAL297720-25GEA
161
EUR
SIAL297720-25G
SIAL297720-5G
2,2,2-Trifluorethylacrylat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethylacrylat
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Molecular Weight: 154.09 g/mol |
MDL:
MFCD00000444 CAS-Nummer: 407-47-6 EINECS: 206-987-6 UN: 3272 ADR: 3 II |