3,6-Dichlor-4-methylpyridazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

297747-1G
SIAL297747-1GEA 43.1 EUR
SIAL297747-1G
3,6-Dichlor-4-methylpyridazin, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 87 °C
MDL: MFCD00006465
CAS-Nummer: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR