3,6-Dichlor-4-pyridazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
297755-5G
SIAL297755-5GEA 81.7 EUR
SIAL297755-5G
3,6-Dichlor-4-pyridazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
MDL: MFCD00011575
CAS-Nummer: 51149-08-7