Ethyl-p-tolylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Methylphenyl)essigsäureethylester, p-Tolylessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
297852-25G
SIAL297852-25GEA 112 EUR
SIAL297852-25G
Ethyl-p-tolylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-p-tolylacetat
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009181
CAS-Nummer: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1