n-Dodecan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

297879-100ML 297879-1L
SIAL297879-100MLEA 139 EUR
SIAL297879-100ML SIAL297879-1L
n-Dodecan, Sigma-Aldrich®
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR