1-Octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
n-Octanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
297887-100ML
297887-1L
SIAL297887-100MLEA
118
EUR
SIAL297887-100ML
SIAL297887-1L
1-Octanol, Sigma-Aldrich®
1-Octanol
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 0,8246 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...