(±)-δ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-5-Hydroxydecansäurelacton, (±)-δ-Dekalacton, (±)-Decan-5-olid, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298069-100ML
SIAL298069-100MLEA
105
EUR
SIAL298069-100ML
(±)-δ-Decalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Decalacton
Formel:
C₁₀H₁₈O₂ |
MDL:
MFCD00006649 CAS-Nummer: 705-86-2 EINECS: 211-889-1 |