(±)-δ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Tetrahydro-6-heptyl-2H-pyran-2-on, (±)-Dodecan-5-olid, (±)-δ-Dodekalacton, (±)-5-Hydroxydodecansäurelacton

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

298077-100ML
SIAL298077-100MLEA 107 EUR
SIAL298077-100ML
(±)-δ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-δ-Dodecalacton
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Molecular Weight: 198.31 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.9585 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006651
CAS-Nummer: 713-95-1
EINECS: 211-932-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR