5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazol, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

298085-5G
SIAL298085-5GEA 60.1 EUR
SIAL298085-5G
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol, Sigma-Aldrich®
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazol
Formel: C₇H₉NOS
Molecular Weight: 155,22 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005331
CAS-Nummer: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR