Certrichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cer(III)chlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

298190-50G
SIAL298190-50GEA 188 EUR
SIAL298190-50G
Certrichlorid, Sigma-Aldrich®
Certrichlorid
Formel: CeCl₃
Molecular Weight: 246,47 g/mol
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,193 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010929
CAS-Nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 13,02008

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR