Praseodymtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298298-5G
SIAL298298-5GEA 209 EUR
SIAL298298-5G
Praseodymtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Praseodymtrichlorid
Formel: Cl₃Pr
Molecular Weight: 247,27 g/mol
Schmelzpunkt: 786 °C
Dichte: 4,02 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011176
CAS-Nummer: 10361-79-2
EINECS: 233-794-4
Merck Index: 13,07709