Lithiumchlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

298328-100G 298328-25G
SIAL298328-100GEA 215 EUR
SIAL298328-100G SIAL298328-25G
Lithiumchlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumchlorid Hydrat
Formel: ClLi·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149764
CAS-Nummer: 85144-11-2
EINECS: 231-212-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR