(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298891-5G
SIAL298891-5GEA
101
EUR
SIAL298891-5G
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2000 g/mol |
MDL:
MFCD00010845 CAS-Nummer: 77943-39-6 |