L-Methionin-[Methyl-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

299146-1G
SIAL299146-1GEA 565 EUR
SIAL299146-1G
L-Methionin-[Methyl-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
L-Methionin-[Methyl-13C]
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 49705-26-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR