1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
299782-1G
SIAL299782-1GEA
51
EUR
SIAL299782-1G
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ Molecular Weight: 267 g/mol |
MDL:
MFCD00007219 CAS-Nummer: 3819-88-3 |