4-Fluorencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
299987-100MG
SIAL299987-100MGEA
43.4
EUR
SIAL299987-100MG
4-Fluorencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorencarbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 210,23 g/mol |
MDL:
MFCD00001112 CAS-Nummer: 6954-55-8 EINECS: 230-138-9 |