2,2,2-Trifluoracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
300004-800G
SIAL300004-800GEA
0
EUR
SIAL300004-800G
2,2,2-Trifluoracetylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluoracetylchlorid
Formel:
C₂ClF₃O |
CAS-Nummer:
354-32-5 EINECS: 206-556-2 UN: 3057 ADR: 2, |