2,7-Dibrom-9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300098-5G
SIAL300098-5GEA
76.8
EUR
SIAL300098-5G
2,7-Dibrom-9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
2,7-Dibrom-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₆Br₂O Molecular Weight: 338 g/mol |
MDL:
MFCD00010790 CAS-Nummer: 14348-75-5 |