Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-5-nitrobenzoesäuremethylester
300217-1G
SIAL300217-1GEA
26
EUR
SIAL300217-1G
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260,04 g/mol Schmelzpunkt: 82 °C |
MDL:
MFCD00010867 CAS-Nummer: 6942-36-5 |