4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300624-1G
SIAL300624-1GEA
26.6
EUR
SIAL300624-1G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel:
C₅H₂F₄N₂ Molecular Weight: 166,08 g/mol |
MDL:
MFCD00010855 CAS-Nummer: 1682-20-8 |