trans-4-Chlor-3-nitrozimtsäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-3-(4-Chlor-3-nitrophenyl)propensäure, trans-4-Chlor-3-nitrocinnamsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300667-5G
SIAL300667-5GEA
59
EUR
SIAL300667-5G
trans-4-Chlor-3-nitrozimtsäure ≥97%, Sigma-Aldrich®
trans-4-Chlor-3-nitrozimtsäure
Formel:
C₉H₆ClNO₄ Molecular Weight: 227,601 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C (Lit.) |
MDL:
MFCD00063311 CAS-Nummer: 20797-48-2 |