1H-Pyrazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Pyrazolecarboxylic acid
300713-500MG
SIAL300713-500MGEA
129
EUR
SIAL300713-500MG
1H-Pyrazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Molecular Weight: 112,09 g/mol |
MDL:
MFCD00011558 CAS-Nummer: 37718-11-9 EINECS: 253-641-5 |