Methylchlordifluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

300837-25G
SIAL300837-25GEA 61.9 EUR
SIAL300837-25G
Methylchlordifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Methylchlordifluoracetat
Formel: C₃H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 144,51 g/mol
Siedepunkt: 77,5…78.5 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3701 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00000775
CAS-Nummer: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR