3-(Trifluormethoxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

301388-5G
SIAL301388-5GEA 45.3 EUR
SIAL301388-5G
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
MDL: MFCD00041501
CAS-Nummer: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR