4-(Trifluormethoxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

301396-1G
SIAL301396-1GEA 26 EUR
SIAL301396-1G
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153,4 °C
MDL: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR