Chlor(di-tert-butyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301558-100G
301558-25G
301558-5G
SIAL301558-100GEA
903
EUR
SIAL301558-100G
SIAL301558-25G
SIAL301558-5G
Chlor(di-tert-butyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlor(di-tert-butyl)phosphin
Formel:
C₈H₁₈ClP |
MDL:
MFCD00008815 CAS-Nummer: 13716-10-4 UN: 3265 ADR: 8,II |