9-Fluorenon-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9-Oxofluoren-1-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301663-1G
SIAL301663-1GEA
67
EUR
SIAL301663-1G
9-Fluorenon-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenon-1-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₈O₃ Molecular Weight: 224,22 g/mol |
MDL:
MFCD00011537 CAS-Nummer: 1573-92-8 EINECS: 216-396-5 |