(1R)-(-)-Campher-10-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonylchlorid, (1R)-(-)-2-Oxobornan-10-sulfonsäurechlorid, L(-)-Campher-10-sulfonylchlorid, L(-)-Campher-10-sulfonsäurechlorid, (1R)-(-)-Campher-10-sulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
301949-5G
SIAL301949-5GEA
32
EUR
SIAL301949-5G
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonylchlorid
Formel:
C₁₀H₁₅ClO₃S Molecular Weight: 250,75 g/mol Schmelzpunkt: 64…67 °C |
MDL:
MFCD00064155 CAS-Nummer: 39262-22-1 UN: 3261 ADR: 8,I |