(±)-Indolin-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indoline-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302244-25G
302244-5G
SIAL302244-25GEA
110
EUR
SIAL302244-25G
SIAL302244-5G
(±)-Indolin-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Indolin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₉NO₂ |
MDL:
MFCD00010635 CAS-Nummer: 78348-24-0 EINECS: 278-899-6 |