1-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Butylalkohol-D10, 1-Hydroxybutan-D10, n-Butanol-D10, Propylcarbinol-D10

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

302996-1G
SIAL302996-1GEA 236 EUR
SIAL302996-1G
1-Butanol-[D10], Sigma-Aldrich®
1-Butanol-[D10]
Formel: DO(CD₂)₃CD₃
Molecular Weight: 84,04 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 34193-38-9
UN: 1120
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR