2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
303046-5G
SIAL303046-5GEA
101
EUR
SIAL303046-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166.18 g/mol |
MDL:
MFCD00008732 CAS-Nummer: 703-23-1 EINECS: 211-872-9 |