1-Acetyl-2-naphthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalin, 2-Hydroxy-1-acetonaphthon, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

303054-25G
SIAL303054-25GEA 49.9 EUR
SIAL303054-25G
1-Acetyl-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
1-Acetyl-2-naphthol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 64 °C
MDL: MFCD00012131
CAS-Nummer: 574-19-6
EINECS: 209-369-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR