Methylpentafluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl Pentafluorobenzoate
303070-5G
SIAL303070-5GEA
100
EUR
SIAL303070-5G
Methylpentafluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methylpentafluorbenzoat
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Molecular Weight: 226,1002 g/mol |
MDL:
MFCD00012172 CAS-Nummer: 36629-42-2 |