4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303097-25G
SIAL303097-25GEA
32
EUR
SIAL303097-25G
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O Molecular Weight: 164,98 g/mol |
MDL:
MFCD00051504 CAS-Nummer: 932-22-9 |