2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

303585-100G 303585-25G
SIAL303585-100GEA 54.2 EUR
SIAL303585-100G SIAL303585-25G
2-Amino-5-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR