2-Butinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


MQ100

303666-1G 303666-5G
SIAL303666-1GEA 44.4 EUR
SIAL303666-1G SIAL303666-5G
2-Butinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Butinsäure
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 203
Schmelzpunkt: 78
Dichte: 0.9641 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004363
CAS-Nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR