3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303674-5G
SIAL303674-5GEA
45.1
EUR
SIAL303674-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Molecular Weight: 221,13 g/mol |
MDL:
MFCD00010446 CAS-Nummer: 328-79-0 |